Descripción
- Bomba manual con manguera, llave de paso y boquilla dosificadora
- Bomba universal compacta de fácil manejo.
- El tapón universal permite su uso con todos los contenedores habituales con un diámetro de apertura de 30 a 70 mm.
- Manguera de descarga de 1,5 m, llave de paso y boquilla para un manejo cómodo.
- Ideal para rellenar baterías
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 5 L/min |
| Tamaño de abertura (métrico) | 30 a 70 mm |
| Longitud del tubo de la bomba | 39 a 70 centímetros |
| Propiedades de resistencia | Álcalis, detergente, ácido débil |
| Material | Polipropileno, PVC |
| Tipo de producto | Bomba manual |