Learn More
(-)-OSU, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-OSU |
| CAS | 146798-66-5 |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (-)-OSU 6162 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO2S/c1-3-9-16-10-5-7-14(12-16)13-6-4-8-15(11-13)19(2,17)18/h4,6,8,11,14H,3,5,7,9-10,12H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| SMILES | CCCN1CCC[C@H](C1)c2cccc(c2)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-(3-metilsulfonilfenil)-1-propilpiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 281.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1449 |