Learn More
OSU-T315, MedChemExpress
Descripción
OSU-T315 (ILK-IN-1) is a small Integrin-linked kinase (ILK) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM, inhibiting PI3K/AKT signaling by dephosphorylation of AKT-Ser473 and other ILK targets (GSK-3β and myosin light chain). OSU-T315 abrogates AKT activation by impeding AKT localization in lipid rafts and triggers caspase-dependent apoptosis in an ILK-independent manner. OSU-T315 causes cell death through apoptosis and autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | OSU-T315 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2070015-22-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H30F3N5O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 260 mg/mL (487.27 mM) |
| SMILES | O=C(NC)CCC1=CC(C2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)=NN1C4=CC=C(N5CCNCC5)C=C4 |
| Mostrar más |