Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ostwald
Código de producto. 10693181 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Constante aproximada:
0,01K
0,03K
Tamaño:
0,4mm de diámetro
0,5mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Constante aproximada Tamaño Tamaño de la unidad
10693181 0,01K 0,4mm de diámetro cada uno
10489342 0,03K 0,5mm de diámetro 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10693181 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285404014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    200.00€ / paquete de 1
    Ahorro 78.00€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Ostwald SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para medición manual de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • Con marcas de anillo
  • Sin constantes
  • Para mediciones manuales
  • Cantidad de llenado de 3 ml
  • Longitud total de 220mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Constante aproximada 0,01K
Incluye Marca anular
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones manuales
Tamaño 0,4mm de diámetro
Volumen (métrico) 3 mL