Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ostwald
Product Code. 10489342 Shop All SI Analytics Products
Change view
Click to view available options
Constante aproximada:
0,01K
0,03K
Tamaño:
0,4mm de diámetro
0,5mm de diámetro
Unit Size:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Constante aproximada Tamaño Unit Size
10489342 0,03K 0,5mm de diámetro 1 PCS
10693181 0,01K 0,4mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10489342 Supplier SI Analytics™ Supplier No. 285404022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    200.00€ / paquete de 1
    Ahorro 78.00€
    28% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Ostwald SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para medición manual de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • Con marcas de anillo
  • Sin constantes
  • Para mediciones manuales
  • Cantidad de llenado de 3 ml
  • Longitud total de 220mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Viscosímetro
Constante aproximada 0,03K
Incluye Marca anular
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones manuales
Tamaño 0,5mm de diámetro
Volumen (métrico) 3 mL