Learn More
Ostruthin Imperatorin, TRC
Código de producto. 30424602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424602 10 mg 10 miligramos
30410104 1 mg -
30412724 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO70390810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-83-4
Fórmula molecular C19H22O3
Peso molecular (g/mol) 298.38
Sinónimo Ostruthine
Nombre IUPAC 6-[(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienilo]-7-hidroxicromeno-2-una
SMILES CC(=CCC\C(=C\Cc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ostruthin Imperatorin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O3/c1-13(2)5-4-6-14(3)7-8-15-11-16-9-10-19(21)22-18(16)12-17(15)20/h5,7,9-12,20H,4,6,8H2,1-3H3/b14-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1569