Learn More
Ostreasterol, TRC
Código de producto. 30006616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006616 5 mg 5 miligramos
30008546 1 mg 1 miligramo
30011115 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO7039005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 474-63-5
Fórmula molecular C28 H46 O
Peso molecular (g/mol) 398.66
Sinónimo 24-Methylenecholesterol, NSC 232664, 24-Methylene-cholesterol, 24-Methylenecholest-5-en-3β-ol, (3β)-ergosta-5,24(28)-dien-3-ol, Ostreasterol
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metil-5-metilideneheptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ol
SMILES CC(C)C(=C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 24-methylene Cholesterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18,20,22-26,29H,3,7-8,10-17H2,1-2,4-6H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.3549
Porcentaje de pureza >95%