Learn More
Osthole, MedChemExpress
Código de producto. 16449895
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449895 250 mg 250 miligramos
16451288 5 g 5 g
16442489 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16449895 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0054
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Osthole (Osthol) is a natural antihistamine alternative. Osthole may be a potential inhibitor of histamine H1 receptor activity. Osthole also suppresses the secretion of HBV in cells.
Osthole (Osthol) is a natural antihistamine alternative. Osthole may be a potential inhibitor of histamine H1 receptor activity. Osthole also suppresses the secretion of HBV in cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osthole
CAS 484-12-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Osthol NSC 31868
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C/C=C(C)\C)=C2O1
Peso molecular (g/mol) 244.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death