Learn More
OSS_128167, MedChemExpress
Descripción
OSS_128167 is a potent selective sirtuin 6 (SIRT6) inhibitor with IC50s of 89 μM, 1578 μM and 751 μM for SIRT6, SIRT1 and SIRT2, respectively. OSS_128167 has anti-HBV activity that inhibits HBV transcription and replication. OSS_128167 has anti-acncer, anti-inflammation and anti-viral effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | OSS_128167 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 887686-02-4 |
| Color | Tan |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H14N2O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 103.3 mg/mL (281.99 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=CC(NC(C2=CC=CO2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(O)=O)=C(O)C=C3 |
| Mostrar más |