Learn More
Ospemifene, TRC
Código de producto. 30136891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136891 500 mg 500 miligramos
30136263 1 g 1 g
17914015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO703000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128607-22-7
Fórmula molecular C24 H23 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 378.89
Sinónimo Ethanol, 2-[4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-, Ethanol, 2-[4-(4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-, (Z)-, Ethanol, 2-[4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]- (9CI), 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]ethanol, FC 1271a, Fc 1271, Ospemifene, Osphena
Nombre IUPAC 2-[4-[(Z)-4-cloro-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]etanol
SMILES OCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ospemifene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23ClO2/c25-16-15-23(19-7-3-1-4-8-19)24(20-9-5-2-6-10-20)21-11-13-22(14-12-21)27-18-17-26/h1-14,26H,15-18H2/b24-23-
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1387