Learn More
Ospemifene, MedChemExpress
Código de producto. 16488426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488426 100 mg 100 miligramos
16484457 50 mg 50 miligramos
16481436 200 mg 200 miligramos
16458588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0723
MedChemExpress Ospemifene is a non-estrogen selective estrogen receptor modulator (SERM), with Kis of 380 and 410 nM for estrogen receptor α (ERα) and ERβ, respectively. Ospemifene can be used for the research of vaginal atrophy and breast cancer.
Ospemifene is a non-estrogen selective estrogen receptor modulator (SERM), with Kis of 380 and 410 nM for estrogen receptor α (ERα) and ERβ, respectively. Ospemifene can be used for the research of vaginal atrophy and breast cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ospemifene
CAS 128607-22-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23ClO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo FC-1271a
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (263.93 mM)
SMILES ClCC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCO)C=C2)\C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 378.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.89
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death