Learn More
Osoresnontrine, MedChemExpress
Código de producto. 16457427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457427 5 mg 5 miligramos
16431007 50 mg 50 miligramos
16424718 10 mg 10 miligramos
16413216 25 mg 25 miligramos
16405546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16457427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112831
MedChemExpress Osoresnontrine (BI-409306) is a potent and selective PDE9A inhibitor, with an IC50 of 52 nM, and shows weak activity against other PDEs, such as PDE1A (IC50, 1.4 μM), PDE1C (IC50, 1.0 μM), PDE2A, PDE3A, PDE4B, PDE5A, PDE6AB, PDE7A, and PDE10A (IC50 all > 10 μM); Osoresnontrine can be used in the research of memory enhancement in CNS disorders.
Osoresnontrine (BI-409306) is a potent and selective PDE9A inhibitor, with an IC50 of 52 nM, and shows weak activity against other PDEs, such as PDE1A (IC50, 1.4 μM), PDE1C (IC50, 1.0 μM), PDE2A, PDE3A, PDE4B, PDE5A, PDE6AB, PDE7A, and PDE10A (IC50 all > 10 μM)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osoresnontrine
Forma física Solid
CAS 1189767-28-9
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N5O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BI-409306
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (240.89 mM)
SMILES O=C1C2=C(N(C3CCOCC3)N=C2)NC(CC4=CC=CC=N4)=N1
Peso molecular (g/mol) 311.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.34
Porcentaje de pureza 99.46%