Learn More
Osmundacetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Osmundacetone |
| CAS | 37079-84-8 |
| Fórmula molecular | C10H10O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-buten-2-one, 3,4-Dihydroxybenzalacetone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)2-3-8-4-5-9(12)10(13)6-8/h2-6,12-13H,1H3/b3-2+ |
| SMILES | CC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-4-(3,4-dihidroxifenil)but-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |