Learn More
Löser™ Osmómetros
Código de producto. 11930697
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de muestra:
De 50 a 100 μl
Modelo:
Tipo 6
Tiempo de medición:
1.5 min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de muestra Modelo Tiempo de medición Tamaño de la unidad
11930697 De 50 a 100 μl Tipo 6 1.5 min cada uno
1 options
Código de producto. 11930697 Proveedor Löser™ N.º de proveedor TYP6
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Operates with low power consumption and no extra water supply is necessary. Loeser™ Freezing Point Osmometer are a cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
  • Freezing initiation by hand
  • Cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
  • Measurements shown on a wide, illuminated LCD display.
  • Automatic result recognition and storing ensure reliable measurements
  • User guiding and error messages with lamps and display.
  • User friendly push button calibration prevents calibration error.
  • Third calibration point at 900 mosm provides increased accuracy at higher concentrated solutions.
  • Single use plastic tubes.
  • Reduced operating costs as no extra water supply is necessary and power consumption is low.
Especificaciones
Tipo de pantalla LCD
Frecuencia 50 Hz
Tensión 230 V
Agente refrigerante Efecto Peltier
Fondo (métrico) 216 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Osmómetro
Modelo Tipo 6
Para utilizar con (aplicación) Alimentación: contenido de agua en la leche. Hospital: inyecciones de control. Centro de transfusión: control de derivados químicos de la sangre con propiedades fisicoquímicas, y analizados en busca de glicerol residual después de la descongelación. Cultivo celular, bioquímica, biología marina, fisiología de las plantas
Linealidad Se eleva en concentraciones más altas
Altura (métrico) 278 mm
Tiempo de medición 1.5 min
Requisitos de alimentación 230 VCA (100/115 VCA bajo demanda), aproximadamente 45 VA, 50 Hz, 20/45 W
temp De 0 a 2500 mosm/kg
Resolución 1 mOsm/kg
Tamaño de muestra De 50 a 100 μl
Vataje 20/45 W
Peso (métrico) 5.5 kg
Anchura (métrico) 180 mm
Requisitos eléctricos 230 VCA (100/115 VCA bajo demanda), aproximadamente 45 VA, 50 Hz, 20/45 W