Learn More
Óxido de osmio(VIII), 99,8 % (base metálica), Os 74,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
10 x 1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346439 0.5 g 0.50 g
11356439 1 g 1 g
11366439 10 x 1 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11346439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012103.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20816-12-0
Fórmula molecular O4Os
Peso molecular (g/mol) 254.23
Número MDL MFCD00011150
Clave InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
Nombre IUPAC tetraoxoosmio
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 130°C
Nombre del producto químico o material Osmium(VIII) oxide
Punto de fusión 40.6°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 0.5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1
Olor Like chlorine
Aspecto Crystalline
Presión de vapor 10 hPa (8mm Hg) at 20°C