Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Osmium Tetroxide Solution |
| CAS | 20816-12-0 |
| Cantidad | 5 mL |
| Fórmula molecular | O4Os |
| Fórmula lineal | OsO4 |
| Número MDL | MFCD00011150 |
| Número UN | UN3287 |
| Sinónimo | osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 |
| Clave InChI | VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Os](=O)(=O)=O |
| Mostrar más |