Learn More
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15678340 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15678340 10 mL Glass Bottle 10 ml
1 options
Código de producto. 15678340 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 25175510ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
4 wt. % in H2O
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium Tetroxide Solution
CAS 20816-12-0
Cantidad 10 mL
Fórmula molecular O4Os
Fórmula lineal OsO4
Número MDL MFCD00011150
Número UN UN3287
Sinónimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
Clave InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC tetraoxoosmio
Peso molecular (g/mol) 254.23
PubChem CID 30318
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.23g/mol
Porcentaje de pureza 0%
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 3.55psi (55°C), 1.23psi (20°C)
Densidad 1.0g/mL at 20°C, 1.04g/mL at 25°C