Learn More
Tetróxido de osmio (4% en H2O), TRC
Código de producto. 30133698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2.5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2.50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133698 1 mL 1 ml
30011766 2.5 mL 2.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO7025051ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20816-12-0
Fórmula molecular O4 Os
Peso molecular (g/mol) 254.23
Sinónimo Osmium oxide (OsO4), (T-4)-, Osmium oxide (OsO4) (8CI), Milas' reagent, Osmium oxide, Osmium tetraoxide, Osmium tetroxide, Osmium(IV) oxide, Reagents, Milas', Tetraoxoosmium
Nombre IUPAC tetraoxoosmio
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium Tetroxide
Cantidad 1 mL
Fórmula InChI InChI=1S/4O.Os
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9411
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Osmium Tetroxide 4 %