Learn More
Tetróxido de osmio, solución al 2,5 % de peso en tert-butanol, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Osmium tetroxide |
| CAS | 20816-12-0, 75-65-0 |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Masa fundida, cristales o solución de limón |
| Cantidad | 5 mL |
| Fórmula molecular | O4Os |
| Fórmula lineal | OsO4 |
| Número MDL | MFCD00011150 |
| Fieser | 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 |
| Temperatura de inflamación | 4°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.