Learn More
Estándar de osmio: Os @ 1000 μg/mL en HCl al 20%, VHG™
Código de producto. 17933096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933096 500 mL 500 ml
17994206 50 mL 50 ml
17980486 100 mL 100 ml
17932546 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17933096 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPOSH500
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de osmio: Os @ 1000 μg/mL en HCl al 20%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium
CAS 4-2-7440
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Osmium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Os
Concentración 1000 μg/mL
Sinónimo Os
Fórmula InChI InChI=1S/Os
SMILES [Os]
Nombre IUPAC osmio
Solvent or Matrix Dilute HCl
Peso molecular (g/mol) 190.23
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.961 g/mol