Learn More
Estándar de osmio: Os @ 10 μg/mL en HCl al 5%, VHG™
Código de producto. 17943036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943036 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17943036 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLOSH100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de osmio: Os @ 10 μg/mL en HCl al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium
CAS 4-2-7440
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Osmium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Os
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Os
Fórmula InChI InChI=1S/Os
SMILES [Os]
Nombre IUPAC osmio
Solvent or Matrix HCl diluido
Peso molecular (g/mol) 190.23
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 191,961 g/mol