Learn More
Polvo de osmio, malla - 200, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391799 5 g 5 g
11301809 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012446.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-2-7440
Fórmula molecular Os
Peso molecular (g/mol) 190.23
Número MDL MFCD00011147
Clave InChI SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
Nombre IUPAC osmio
SMILES [Os]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium powder
Cantidad 5 g
Tamaño de malla −200 Mesh
Olor Strong
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.8%