Learn More
Osmio 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531844 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531844 1 g Frasco de vidrio 1 g
10045483 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10531844 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385160010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-2-7440
Fórmula molecular Os
Peso molecular (g/mol) 190.23
Número MDL MFCD00011147
Clave InChI SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
Nombre IUPAC osmio
SMILES [Os]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium
Color Negro
Punto de fusión 3045.0°C
Punto de ebullición 5027.0°C
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Formulario Polvo
Fórmula lineal Os
Índice Merck 15, 6988
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales