Learn More
OSMI-4, MedChemExpress
Código de producto. 16481077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481077 50 mg 50 miligramos
16444818 10 mg 10 miligramos
16427567 5 mg 5 miligramos
16425616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114361
MedChemExpress OSMI-4 is a low nanomolar O-GlcNAc transferase (OGT) inhibitor, with an EC50 of 3 μM in cells.
OSMI-4 is a low nanomolar O-GlcNAc transferase (OGT) inhibitor, with an EC50 of 3 μM in cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OSMI-4
CAS 2260791-14-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26ClN3O7S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (103.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=C(C=C(Cl)C(S(N[C@@H](C(N(CC(OCC)=O)CC3=CC=CS3)=O)C4=C(OC)C=CC=C4)(=O)=O)=C2)N1
Peso molecular (g/mol) 604.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.09
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism