Learn More
Osimertinib, MedChemExpress
Descripción
Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Osimertinib |
| CAS | 1421373-65-0 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H33N7O2 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | AZD-9291 Mereletinib |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (125.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 499.61 |
| Mostrar más |