Learn More
Osimertinib dimesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16467966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16467966 100 mg 100 miligramos
16464127 50 mg 50 miligramos
16461346 200 mg 200 miligramos
16458238 10 mg 10 miligramos
16430688 5 mg 5 miligramos
16411966 500 mg 500 miligramos
6 options
Código de producto. 16467966
Marca: Medchem Express HY79077
MedChemExpress Osimertinib dimesylate (AZD-9291 dimesylate) is an irreversible and mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 12 and 1 nM against EGFRL858R and EGFRL858R/T790M, respectively.
Osimertinib dimesylate (AZD-9291 dimesylate) is an irreversible and mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 12 and 1 nM against EGFRL858R and EGFRL858R/T790M, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osimertinib dimesylate
CAS 2070014-82-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H41N7O8S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo AZD-9291 dimesylateMereletinib dimesylate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (144.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.63 mg/mL (3.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 691.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.82
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease