Learn More
Osilodrostat, TRC
Código de producto. 30133290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133290 10 mg 10 miligramos
17944955 5 mg 5 miligramos
17961945 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO82050510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928134-65-0
Fórmula molecular C13H10FN3
Peso molecular (g/mol) 227.24
Sinónimo 4-[(5R)-6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-5-yl]-3-fluorobenzonitrile;4-(R)-(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-5-yl)-3-fluorobenzonitrile;Isturisa, LCI 699, LCI 699NX
Nombre IUPAC 4-[(5R)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-5-il]-3-fluorobenzonitrilo
SMILES Fc1cc(ccc1[C@H]2CCc3cncn23)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osilodrostat
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10FN3/c14-12-5-9(6-15)1-3-11(12)13-4-2-10-7-16-8-17(10)13/h1,3,5,7-8,13H,2,4H2/t13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0859