Learn More
OSI-027, MedChemExpress
Descripción
OSI-027 (ASP7486) is a potent, selective, orally active and ATP-competitive mTOR kinase activity inhibitor with an IC50 of 4 nM. OSI-027 targets both mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 22 nM and 65 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | OSI-027 |
| CAS | 936890-98-1 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H22N6O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ASP7486 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (307.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H]1CC[C@H](C2=NC(C(N3)=CC4=C3C(OC)=CC=C4)=C5C(N)=NC=NN52)CC1)O |
| Peso molecular (g/mol) | 406.44 |
| Mostrar más |