Learn More
Fosfato de oseltamivir, Mikromol™
Código de producto. 17943466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17943466 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17943466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1239.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fosfato de oseltamivir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oseltamivir Phosphate
CAS 204255-11-8
Nombres de analitos o componentes Oseltamivir Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H28 N2 O4 . H3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oseltamivir phosphate, Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-iloxiciclohexeno-1-carboxilato de etilo; ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 410.4
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1818 g/mol