Learn More
Oseltamivir phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16407236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16407236 100 mg 100 miligramos
16451826 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16407236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17016
MedChemExpress Oseltamivir phosphate (GS 4104) is a neuraminidase inhibitor recommended for the treatment and prophylaxis of influenza A and B.
Oseltamivir phosphate (GS 4104) is a neuraminidase inhibitor recommended for the treatment and prophylaxis of influenza A and B.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oseltamivir phosphate
CAS 204255-11-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H31N2O8P
Cantidad 100 mg
Sinónimo GS 4104
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=C[C@H]([C@@H]([C@H](C1)N)NC(C)=O)OC(CC)CC.OP(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 410.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.4
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus