Learn More
Fosfato de oseltamivir, LoGiCal
Código de producto. 30460655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460655 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460655 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1239.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oseltamivir Phosphate
CAS 204255-11-8
Nombres de analitos o componentes Oseltamivir Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H28 N2 O4 . H3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oseltamivir phosphate, Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-iloxiciclohexeno-1-carboxilato de etilo; ácido fosfórico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 410.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1818 g/mol