Learn More
Fosfato de oseltamivir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15698715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15698715 1 g 1 g
15608725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15698715 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    56.65€ / 1 g
    Ahorro 6.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204255-11-8
Fórmula molecular C16H28N2O4·H3PO4
Peso molecular (g/mol) 410.4
Clave InChI PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Sinónimo oseltamivir phosphate, tamiflu, oseltamir phosphate, unii-4a3o49ngez, 4a3o49ngez, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxy cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1, osteltamivir phosphate, 3r-3alpha,4beta,5alpha-ethyl 4-acetylamino-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1
PubChem CID 78000
ChEBI CHEBI:7799
Nombre IUPAC (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-iloxiciclohexeno-1-carboxilato de etilo; ácido fosfórico
SMILES CCC(CC)OC1C=C(CC(C1NC(=O)C)N)C(=O)OCC.OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oseltamivir phosphate
Color Blanco a blanquecino
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.4
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oseltamivir phosphate, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oseltamivir phosphate