Learn More
Conjugado de namino-fructosil de oseltamivir, TRC
Código de producto. 17937454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17937454 25 mg 25 miligramos
17907714 10 mg 10 miligramos
17947734 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17937454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO70101525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2413185-85-8
Fórmula molecular C22H38N2O9
Peso molecular (g/mol) 474.55
Nombre IUPAC Etil (4R,5S)-4-Acetamido-3-(pentan-3-iloxi)-5-((((3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxitetra-2H-piran-2-il)metil)amino)ciclohex-1-ene-1-carboxilato
SMILES O=C(OCC)C1=CC(OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NCC2(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oseltamivir Namino-fructosyl Conjugate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H38N2O9/c1-5-14(6-2)33-17-9-13(21(29)31-7-3)8-15(18(17)24-12(4)25)23-11-22(30)20(28)19(27)16(26)10-32-22/h9,14-20,23,26-28,30H,5-8,10-11H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16+,17?,18+,19+,20-,22?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.26
Porcentaje de pureza >95%