Learn More
Ácido de oseltamivir-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oseltamivir acid N-acetyl-d3 |
| CAS | 1242184-43-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 2H3 H21 N2 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [3R-(3α,4β,5α)]-4-[(Acetyl-d3)amino]-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, (3R,4R,5S)-4-[(Acetyl-d3)amino]-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, Oseltamivir acid-d3, Oseltamivir acid D3 (N-Acetyl-D3), (3R,4R,5S)-4-(Acetamido-2,2,2-d3)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(15)13(12)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(=C[C@H]1OC(CC)CC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R,4R,5S)-5-amino-3-pentan-3-iloxi-4-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]ciclohexeno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 287.37 |
| Mostrar más |