Learn More
Ácido de Oseltamivir, TRC
Código de producto. 30008634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008634 25 mg 25 miligramos
30004641 5 mg 5 miligramos
30007205 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO70098025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187227-45-8
Fórmula molecular C14 H24 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 284.35
Sinónimo 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, (3R,4R,5S)-, 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, [3R-(3α,4β,5α)]-, (3R,4R,5S)-4-(Acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, GS 4071, Oseltamivir acid, Ro 64-0802
Nombre IUPAC (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentán-3-iloxiciclohexeno-1-ácido carboxílico
SMILES CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C[C@H](N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oseltamivir Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(15)13(12)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1736
Porcentaje de pureza >95%