Learn More
Éster metílico del ácido de oseltamivir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oseltamivir acid methyl ester |
| CAS | 208720-71-2 |
| Fórmula molecular | C15 H26 N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid','4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-','methyl ester','(3R,4R,5S)-, Methyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohexene-1-carboxylate, Oseltamivir acid methyl ester, (3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26N2O4/c1-5-11(6-2)21-13-8-10(15(19)20-4)7-12(16)14(13)17-9(3)18/h8,11-14H,5-7,16H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-,13+,14+/m0/s1 |
| SMILES | CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C[C@H](N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-iloxiciclohexeno-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 298.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1893 |