Learn More
Oseltamivir 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328439 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328439 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15751000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oseltamivir (free base)
CAS 196618-13-0
Nombres de analitos o componentes Oseltamivir (free base)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H28 N2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H28N2O4/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19)/t13-,14+,15+/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1
Nombre IUPAC (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-iloxiciclohexeno-1-carboxilato de etilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 312.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2049 g/mol