Learn More
Osalmid, MedChemExpress
Código de producto. 16492369
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492369 1 g 1 g
16422306 500 mg 500 miligramos
16408846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492369 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2116
MedChemExpress Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound; suppresses ribonucleotide reductase activity with an IC50 of 8.23 μM.
Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osalmid
CAS 526-18-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo Oxaphenamide 4'-Hydroxysalicylanilide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (436.24 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 229.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.23
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus