Learn More
γ-Oryzanol, MedChemExpress
Código de producto. 16422389
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16422389 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422389 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2194
MedChemExpress γ-Oryzanol is a potent DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor in the striatum of mice. γ-Oryzanol significantly inhibits the activities of DNMT1 (IC50=3.2 μM), DNMT3a (IC50=22.3 μM).
γ-Oryzanol is a potent DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor in the striatum of mice. γ-Oryzanol significantly inhibits the activities of DNMT1 (IC50=3.2 μM), DNMT3a (IC50=22.3 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material γ-Oryzanol
CAS 11042-64-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H58O4
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (103.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@]2(C)[C@]1(C)CCC34C2CCC5[C@@]3(CC[C@H](OC(/C=C/C6=CC(OC)=C(O)C=C6)=O)C5(C)C)C4)CC/C=C(C)\C
Peso molecular (g/mol) 602.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.89
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death