Learn More
Orisastrobina, TRC
Código de producto. 30422709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422709 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30422709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO67550510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orysastrobin
CAS 248593-16-0
Fórmula molecular C18 H25 N5 O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[(3E,5E,6E)-5-(methoxyimino)-4,6-dimethyl-2,8-dioxa-3,7-diazanona-3,6-dien-1-yl]-N-methylbenzeneacetamide, Orysastrobin, Oryzastrobin
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25N5O5/c1-12(20-25-4)16(22-26-5)13(2)21-28-11-14-9-7-8-10-15(14)17(23-27-6)18(24)19-3/h7-10H,11H2,1-6H3,(H,19,24)/b20-12+,21-13+,22-16+,23-17+
SMILES CNC(=O)\C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(/C)\C(=N\OC)\C(=N\OC)\C
Nombre IUPAC (2E)-2-[2-[[(E)-[(3E,4E)-3,4-bis(metoxiimino)pentan-2-ilideno]amino]oximetil]fenil]-2-metoxiimino-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 391.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1856