Learn More
Oryctalure, TRC
Código de producto. 30424133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424133 500 mg -
30420381 100 mg 100 miligramos
30409449 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO675508500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56196-53-3
Fórmula molecular C11H22O2
Peso molecular (g/mol) 186.29
Sinónimo Ethyl 4-Methyloctanoate, 4-Methyl Ethy Ester Octanoic Acid
Nombre IUPAC Etil 4-metiloctanoato
SMILES CCCCC(C)CCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oryctalure
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-4-6-7-10(3)8-9-11(12)13-5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.162