Learn More
Ácido ortofosfórico, puro, aproximadamente 100 % H3PO4 (contiene algo de H4P2O7), Fisher Chemical
Código de producto. 10763611 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763611 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10763611 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0510/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 42°C
CAS 7664-38-2
Color Blanco
pH 1
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H3O4P
Número MDL 11340
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formula Weight (peso de la fórmula) 98g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 0.03 hPa at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.