Learn More
Ácido ortofosfórico, para HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280929 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280929 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30280929 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T004500500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.65€
    32.30€ / 500 ml
    Ahorro 16.35€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orthophosphoric Acid
Envase Frasco de plástico de HDPE
CAS 7664-38-2
Cantidad 500 mL
Peso molecular (g/mol) 97.99 g/mol
Porcentaje de pureza >85%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ortho-Phosphoric Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid