Learn More
Ácido ortofosfórico, 85+%, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10122010 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122010 500 ml Botella de plástico HDPE 500 ML
10172442 1 L Botella de plástico HDPE 1 LT
10182050 2.5 l Botella de plástico HDPE 2.50 LT
10020662 5 L Botella de plástico HDPE 5 LT
10294052 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10122010 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0450/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.95€
    32.30€ / 500 ml
    Ahorro 12.65€
    28% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL 11340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido ortofosfórico, ácido o-fosfórico, ácido fosfórico, blanco, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Punto de ebullición 158 °C
Punto de fusión 21 °C
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Envase Botella de plástico HDPE
Presión de vapor 2 hPa a 20 °C
Densidad Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid