Learn More
Ácido ortofosfórico ≥85 %, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10046190 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10046190 1 L 1 litro
10361411 2,5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10046190 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 6024.1000
Excede las especificaciones ACS
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.99
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phosphoric acid
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(O)(O)=O
Especificaciones
Color Máx. 10 (APHA)
Punto de fusión de 28 °C
Densidad 1,71 - 1,87 g/cm³ (25 °C)
Metales pesados (como Pb) 0,001% máx.
Envase Frasco de plástico
Sustancias reductoras Supera prueba
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 85.0%
Cantidad 1 L