Learn More
Ortocaína, Mikromol™
Descripción
Ortocaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Orthocaine |
| CAS | 536-25-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Orthocaine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3-amino-4-hydroxy-, methyl ester, Orthoform (6CI), 1-Hydroxy-2-amino-4-carbomethoxybenzene, 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, Aminobenz, Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-aminobenzoate, Methyl m-amino-p-hydroxybenzoate, NSC 9813, Orthocaine, Orthoderm, Orthoform New |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(O)c(N)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-amino-4-hidroxibenzoato |
| Mostrar más |