Learn More
Ortocaína, LoGiCal
Código de producto. 30462376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462376 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462376 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3166.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orthocaine
CAS 536-25-4
Nombres de analitos o componentes Orthocaine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 3-amino-4-hydroxy-, methyl ester, Orthoform (6CI), 1-Hydroxy-2-amino-4-carbomethoxybenzene, 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, Aminobenz, Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-aminobenzoate, Methyl m-amino-p-hydroxybenzoate, NSC 9813, Orthocaine, Orthoderm, Orthoform New
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,9H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(N)c1
Nombre IUPAC metil 3-amino-4-hidroxibenzoato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 167.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582 g/mol