Learn More
Ácido ortobórico, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10419580 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
1 kg
Código de producto.
10419580 1 kg
1 options
Código de producto. 10419580 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0501.1000
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Apariencia de la disolución Supera prueba
CAS 10043-35-3
Punto de fusión de 160 ™C
Punto de ebullición 185 ™C (1013 hPa)
Densidad 1,44 g/cm³ (25 °C)
Metales pesados (como Pb) máx. 15 ppm
Identificación Supera prueba
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5%
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular BH3O3
Número MDL MFCD00011337
Sinónimo Boric acid
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nombre IUPAC ácido bórico
Peso molecular (g/mol) 61.83