Learn More
orto-Topolin, TRC
Código de producto. 30452069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452069 25 mg 25 miligramos
30451570 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT54028025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20366-83-0
Fórmula molecular C12H11N5O
Peso molecular (g/mol) 241.25
Sinónimo 2-[(9H-Purin-6-ylamino)methyl]phenol, 6-(2-Hydroxybenzylamino)purine, 6-(o-Hydroxybenzyl)aminopurine, alpha-(Purin-6-ylamino)-o-cresol, 2-[(1H-Purin-6-ylamino)methyl]-phenol, 6-(2-Hydroxybenzylamino)purine
Nombre IUPAC 2-[(7H-purina-6-ilamino)metil]fenol
SMILES Oc1ccccc1CNc2ncnc3nc[nH]c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ortho-Topolin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N5O/c18-9-4-2-1-3-8(9)5-13-11-10-12(15-6-14-10)17-7-16-11/h1-4,6-7,18H,5H2,(H2,13,14,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0964