Learn More
Ribosido orto-Topolin, TRC
Código de producto. 30457315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457315 50 mg 50 miligramos
30454113 250 mg -
30457180 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT54028550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50868-58-1
Fórmula molecular C17H19N5O5
Peso molecular (g/mol) 373.36
Sinónimo 6-(2-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine, ortho-Topolin-9-riboside, N6-(o-Hydroxybenzyl)adenosine, Cytokinin R, 6-(o-Hydroxybenzylamino)-9-beta-D-ribofuranosylpurine, 6-(2-Hydroxybenzyl)aminopurine Riboside, 6-(2-Hydroxybenzyl)adenosine, (o-Hydroxybenzyl)adenine Riboside, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]adenosine
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[(2-hidroxifenil)metilamino]purina-9-il]oxolano-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4O)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ortho-Topolin Riboside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-3-1-2-4-10(9)24/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1386
Porcentaje de pureza >95%